Få mere at vide
BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock tredelt sprøjte
Artikelnummer. 10430864
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10430864 10 mL Pakke med 100
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10430864 Leverandør BD Leverandørnr. 300912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1128.73 DKK
    798.63 DKK / Pakke med 100
    Spare 330.10 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Eliminer risikoen for allergiske reaktioner på latex. BD Plastipak™ Koncentrisk Luer-Lock tredelt sprøjte har en latexfri prop ud over en klar cylinder for den perfekte visualisering af sprøjtens indhold og fed tryk.
  • Latexfri prop
  • Klar tønde
  • Fed tryk
  • Speciel siliciumsmøring
  • Holderingen forhindrer utilsigtet tilbagetrækning af stempelstangen
  • Koncentrisk luer lock spids
  • Volumen - 10 ml
  • Steril
  • Æske med 100 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærket, NF EN 20594-1, ISO 594-1 de december 1993, ISO 594-2
Materiale Plast
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 16.21 mm
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 85.48 mm
Produkttype Koncentrisk Luer-lock 3-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.2 mL
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 10 mL
Tilslutningstype Koncentrisk Luer Lock
Uddannet Ja