Få mere at vide
BD Plastipak™ Centrisk Luer-lock Hypodermisk tredelt sprøjte
Volumen (metrisk):
3 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 200
Beskrivelse
- Plast sprøjte
- Inkluderer luer-lock
- Steril
- Latex fri
- Uddannet
- Strålingssteriliseret, EtO
- Gensteriliser via EtO
- Engangsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | NF EN 20594-1, ISO 594-1 i december 1993, ISO 594-2 i september 1998 |
| Materiale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.91 mm |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 65 mm |
| Produkttype | Centic Luer-lock Hypodermic 3-delt sprøjte |
| Engangs | Engangsbrug |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Mængde | 125/Pk. |
| Vis mere |