Få mere at vide
BD Plastipak™ Centrisk Luer-lock Hypodermisk tredelt sprøjte
Artikelnummer. 11303040
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11303040 3 mL Pakke med 200
11364881 5 mL Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303040 Leverandør BD Leverandørnr. 309658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1026.78 DKK
    331.97 DKK / Pakke med 200
    Spare 694.81 DKK
    67% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gradueret plastsprøjte. BD Medical™ Plastipak™ Centrisk Luer-lock Hypodermisk tredelt sprøjte til injektion af væske.
  • Plast sprøjte
  • Inkluderer luer-lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance NF EN 20594-1, ISO 594-1 i december 1993, ISO 594-2 i september 1998
Materiale Polypropylen
Diameter (metrisk) Udvendig 10.12 mm
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 69 mm
Produkttype Centic Luer-lock Hypodermic 3-delt sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 0.1 mL
Mængde 200/Pk.
Volumen (metrisk) 3 mL
Tilslutningstype Centrisk Luer Lock
Uddannet Ja