Få mere at vide
BD Plastipak™ Kateter-spids sprøjte
Artikelnummer. 10274104
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
10274104 100 mL
1 options
Artikelnummer. 10274104 Leverandør BD Leverandørnr. 300605
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gradueret koncentrisk kateterspids luer-slipsprøjte. BD Biosciences™ Plastipak™ Kateterspidssprøjte er steril og til engangsbrug.
  • 100 ml
  • Steril
  • Engangs
  • Uddannet
  • Kateterspids
  • Luer slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke, Europæisk Direktiv 93/42/EEC (overensstemmelsesprocedure Bilag V og VII) Certifikater: nr. 95 Q 252156 og nr. 252231 Q (referencer 309661 & 309620); certificeret af NSAI (nr. 0050)
Materiale Plast
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 39 mm
Latex fri Ja
Længde (metrisk) 122 mm
Produkttype Kateter-spids sprøjte
Engangs Engangsbrug
Gradueringer 1 mL
Volumen (metrisk) 100 mL
Tilslutningstype Kateter
Uddannet Ja