Få mere at vide
Kartell™ plastilab™ Volumetrisk kolbe med prop
Beskrivelse
Disse plastilab™ flasker skaber ingen menisk, hvilket forenkler processen med at aflæse de endelige volumer. Kalibreret gravimetrisk ved 20 °C forstærkes polypropylenens gennemsigtighed, når det kommer i kontakt med væske. Tynde vægge eliminerer forvrængning, og et tyndt halsdesign gør de endelige målinger præcise. Denne volumetriske flaske er autoklaverbar, kemisk ikke-absorberende, sikker til brug med mad og inkluderer propper.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Gravimetrisk ved 20° C |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 174 mm |
| Tolerance | +/- 1 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Prop |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 58 mm |