Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ukoniske Y-formede rørforbindelser
Artikelnummer. 12543307
Diameter (metrisk):
4 mm
8 mm
10 mm
14 mm
Emballagemængde:
1
10 stk./pakke
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Artikelnummer. 12543307
Brand: Kartell™ 0052600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med slangesystem og vakuumledninger.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Autoklaverbar
  • Nominelle dimensioner
Overholdelse
Overhold fødevare- og landbrugsbestemmelserne
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overhold fødevare- og lægemiddelreglerne. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE og IVD
Diameter (metrisk) 14 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Nyttig til ethvert slangesystem og vakuumledning
Emballagemængde 100/pakke
Port størrelse 9,7 mm hul
Form Y
Produkttype Ukonisk Y-rørforbindelse