Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Ukoniske Y-formede rørforbindelser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12589656
:
Y-formet; Borestørrelse: 4,6 mm; 100 pakke
Artikelnummer. 12589656
Brand: Kartell™ 0046600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med slangesystem og vakuumledninger.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Autoklaverbar
  • Nominelle dimensioner
Overholdelse
Overhold fødevare- og landbrugsbestemmelserne
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overhold fødevare- og lægemiddelreglerne. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE og IVD
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Nyttig til ethvert slangesystem og vakuumledning, velegnet til madvarer
Emballagemængde 1
Port størrelse 4,6 mm hul
Form Y
Produkttype Ukonisk Y-rørforbindelse