Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ To-etages holder til vertikal pipettestativ
Artikelnummer. 10684232
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10684232 175 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10684232 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0026500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00 DKK
    181.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.68 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Består kun af to-lags pipetteholder, base og støttestang er ikke inkluderet.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Boss-hoved gør det muligt at hæve eller sænke holderen på støttestangen
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Stillinger 18 små og 10 store huller steder
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Udvendig 175 mm
Produkttype Pipetholder