Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Tilspidsede lige konnektorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11954349
Diameter (metrisk):
4-6 mm
6-8 mm
8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
Emballagemængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11954349
Brand: Kartell™ 7051300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til lige tilslutning af rør med forskellige diametre.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Diameter (metrisk) 10-12 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Diameter (engelsk) Ydre 0,39 tommer til 0,47 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 10 til 12 mm
Til brug med (applikation) Til lige tilslutning af rør med forskellig diameter
Emballagemængde 10 stk./pakke
Port størrelse 6,5 mm hul
Form Lige
Produkttype Lige konisk rørforbindelse