Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Tilspidsede lige konnektorer
Artikelnummer. 11944349
Diameter (metrisk):
4-6 mm
6-8 mm
8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
Emballagemængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11944349
Brand: Kartell™ 7051200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til lige tilslutning af rør med forskellige diametre.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Diameter (metrisk) 8-10 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til lige tilslutning af rør med forskellig diameter
Emballagemængde 10 stk./pakke
Port størrelse 4,5 mm hul
Form Lige
Produkttype Lige konisk rørforbindelse