Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Tilspidsede lige konnektorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11934349
Skift visning
Diameter (metrisk):
4-6 mm
6-8 mm
8-10 mm
10-12 mm
12-14 mm
Emballagemængde:
10 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Emballagemængde unitSize
11934349 6-8 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11924349 4-6 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11944349 8-10 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11954349 10-12 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
11974349 12-14 mm 10 stk./pakke Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11934349 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 7051100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til lige tilslutning af rør med forskellige diametre.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Diameter (metrisk) 6-8 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til lige tilslutning af rør med forskellig diameter
Emballagemængde 10 stk./pakke
Port størrelse 3,5 mm hul
Form Lige
Produkttype Lige konisk rørforbindelse