Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Polypropylen-graduerede flasker med smal hals
Artikelnummer. 10411365
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 10411365
Brand: Kartell™ 0159900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til transport af giftigt spildevand, kedelfødevand osv. til analyse som prøver.
  • Autoklaverbar
  • Tungvægget flaske
  • Sikret med skulder- og hættemærke
  • Velegnet til madvarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certificeringsparametre DIN 13316 og 168
Til brug med (applikation) Transport af giftigt spildevand, kedelfødevand
Materiale Polypropylen
Hals-id (metrisk) 19mm
Produktlinje Flaske
Gradueringer 25mL
Uddannet Ja
Mund Smal
Produkttype Flaske med smal mund