Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Polypropylen 4-vejs stik
Artikelnummer. 12569756
Skift visning
Port størrelse:
11,6 mm boring
4,6 mm boring
Emballagemængde:
10 stk./pakke
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Port størrelse Emballagemængde Pakningsstørrelse
12569756 4,6 mm boring 10 stk./pakke Pakke med 10
15598265 11,6 mm boring 100/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12569756 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 7141200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 DKK
    91.60 DKK / Pakke med 10
    Spare 11.40 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til brug med plast- eller gummirør.
  • Robust form giver styrke
  • Kemisk og termisk resistent
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE IVD
Diameter (metrisk) 8 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Emballagemængde 10 stk./pakke
Port størrelse 4,6 mm boring
Form 4-vejs kryds
Farve Neutral