Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Graduerede bredhalsede flasker
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 300
Pakke med 700
Beskrivelse
- Polyethylenhus med polypropylenhætte
- Sikret ved at mærke punkter på flaske og låg
- Fortrolige bemærkninger kan placeres i mellemrummet mellem indsæt tætningsprop og hætte
- Velegnet til opbevaring af madvarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certificeringsparametre | EF-forordning 1935/2004, EF-forordning 10/2011 |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Materiale | Polyethylen |
| Hals-id (metrisk) | 34.5mm |
| Produktlinje | Flaske |
| Gradueringer | 25mL |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Gradueret flaske med bred mund |