Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Graduerede bredhalsede flasker
Artikelnummer. 10757965
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 300
Pakke med 700
Artikelnummer. 10757965
Brand: Kartell™ 0041000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at modstå betydeligt tryk før brud.
  • Polyethylenhus med polypropylenhætte
  • Sikret ved at mærke punkter på flaske og låg
  • Fortrolige bemærkninger kan placeres i mellemrummet mellem indsæt tætningsprop og hætte
  • Velegnet til opbevaring af madvarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certificeringsparametre EF-forordning 1935/2004, EF-forordning 10/2011
Til brug med (applikation) Fødevare
Materiale Polyethylen
Hals-id (metrisk) 34.5mm
Produktlinje Flaske
Gradueringer 25mL
Uddannet Ja
Mund Brede
Produkttype Gradueret flaske med bred mund