Få mere at vide
Kartell™ Finnet stik til engangsrør
Artikelnummer. p-9490008
Farve:
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11371195
Brand: Kartell™ 8830900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet med fleksible finner for at skabe en tætsiddende pasform.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Fås i forskellige farver
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-IVD
Produkttype Finnet stik
Materiale Polyethylen
Farve Neutral
Til brug med (udstyr) 11 til 13 mm rør