Få mere at vide
Kartell™ Finnet stik til engangsrør
Artikelnummer. 11371195
Skift visning
Farve:
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11371195 Neutral Pakke med 1000
11301205 Rød Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371195 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8830900
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet med fleksible finner for at skabe en tætsiddende pasform.
  • Fremstillet af polyethylen
  • Fås i forskellige farver
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-IVD
Produkttype Finnet stik
Materiale Polyethylen
Farve Neutral
Til brug med (udstyr) 11 til 13 mm rør