Få mere at vide
Kartell™ Finnet stik til engangsrør
Artikelnummer. 11301205
Skift visning
Farve:
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11301205 Rød Pakke med 1000
11371195 Neutral Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301205 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8830910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.76 DKK
    124.09 DKK / Pakke med 1000
    Spare 323.67 DKK
    72% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet med fleksible finner for at skabe en tætsiddende pasform.
  • Passer til rør 11 til 13 mm eller 15 til 17 mm
  • Fås i en række forskellige farver til kodning
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-IVD
Produkttype Finnet stik
Materiale Polyethylen
Farve Rød
Til brug med (udstyr) 11 til 13 mm rør