Få mere at vide
Kartell™ Plastilab™ Finnet stik til engangsrør
Artikelnummer. 11655691
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Neutral
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11655691 Rød Pakke med 1000
11341195 Gul Pakke med 1000
11361195 Grøn Pakke med 1000
11615681 Neutral Pakke med 1000
11331195 Blå Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11655691 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8830510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    152.64 DKK / Pakke med 1000
    Spare 9.36 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Designet med fleksible finner for at skabe en tætsiddende pasform.
  • Passer til rør 15 til 17 mm
  • Fås i en række farver til kodning
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-IVD
Produkttype Finnet stik
Materiale Polyethylen
Farve Rød
Til brug med (udstyr) 15 til 17 mm rør