Få mere at vide
Micronova™ Plastcylinder og udstyrsbørster
Artikelnummer. p-8809012 Shop alle Micronova produkter
Længde (metrisk):
12,7 cm
17,8 cm
19,1 cm
40,6 cm
Produkttype:
Cylinderbørste med Acme-tråd
Flaskebørste
Kedelbørste med Acme-tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12775745
Brand: Micronova™ BRWH40
Kræver
STAH or STAEH series handles
Disse lette, holdbare udstyrsbørster er lavet af FDA-godkendte, BPA-fri basisharpikser med polyesterbørster og fastgøres til håndtag med plastikgevind. Tilgængelig kuppelformet (cylinderbørste) og aflang formet (kedelbørste) til specialiseret rengøring.
The Micronova Plastic Cylinder and Equipment Brushes are available in two varieties with optional brush covers for fine cleaning and sanitization. The Cylinder Brush is dome-shaped for small tanks, carboys, duct work, and other cylinders, optional use with BRSC6-02 brush cover. The Kettle Brush is oblong shaped for small tanks, carboys and other production equipment, optional use with BRSC6-41 brush cover.
  • Lightweight, durable equipment brushes with polyester bristles
  • Ideal for small tanks, carboys, duct work, and other cylinders
  • Made from FDA approved, BPA-free base resins
  • Cylinder Brush is a round/ dome-shaped brush
  • Kettle Brush is an oblong shaped brush
  • Brush covers available for fine cleaning and sanitization
  • FDA approved for indirect food contact
  • ACME thread for attachment to STA series handles
  • Optional fabric covers available improve fine cleaning and sanitizing
Tekniske data
Produkttype Flaskebørste
Børstemateriale Polyester
Børstehår type Medium/Stiff
Farvekodet No
Håndtag Materiale Plastic
Håndtag Type Acme Thread
Tip Type Conical
Sterilitet Non-sterile
Plejevejledning Keep at ambient temperature
Farve White
Diameter (engelsk) Børstehår 5 in.
Diameter (metrisk) børster 12.7 cm
Engangs Reusable
Til brug med (applikation) Used to Clean The Bottoms and Sides of Rounded Vessels
Længde (engelsk) 16 in.
Længde (metrisk) 40,6 cm
Mængde 1 Ea.