Få mere at vide
Micronova™ Plastcylinder og udstyrsbørster
Artikelnummer. 12785745 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
12,7 cm
17,8 cm
19,1 cm
40,6 cm
Produkttype:
Cylinderbørste med Acme-tråd
Flaskebørste
Kedelbørste med Acme-tråd
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
12785745 19,1 cm Kedelbørste med Acme-tråd Hver
12775745 40,6 cm Flaskebørste Hver
12725745 17,8 cm Cylinderbørste med Acme-tråd Hver
12735745 12,7 cm Cylinderbørste med Acme-tråd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12785745 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRWH41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00 DKK
    532.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.04 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Kræver
STAH eller STAEH serie håndtag
Disse lette, holdbare udstyrsbørster er lavet af FDA-godkendte, BPA-fri basisharpikser med polyesterbørster og fastgøres til håndtag med plastikgevind. Tilgængelig kuppelformet (cylinderbørste) og aflang formet (kedelbørste) til specialiseret rengøring.
De Micronova Plastcylinder- og udstyrsbørster fås i to varianter med valgfri børstebetræk til fin rengøring og desinfektion. Cylinderbørsten er kuppelformet til små tanke, carboys, kanalarbejde og andre cylindre, valgfri brug med BRSC6-02 børstedæksel. Kedelbørsten er aflang formet til små tanke, carboys og andet produktionsudstyr, valgfri brug med BRSC6-41 børstebetræk.
  • Lette, holdbare udstyrsbørster med polyesterbørster
  • Ideel til små tanke, carboys, kanalarbejde og andre cylindre
  • Fremstillet af FDA godkendte, BPA-frie basisharpikser
  • Cylinder Brush er en rund/kuppelformet børste
  • Kettle Brush er en aflang formet børste
  • Børstebetræk fås til fin rengøring og desinfektion
  • FDA godkendt til indirekte fødevarekontakt
  • ACME gevind til fastgørelse til STA-seriens håndtag
  • Tilgængelige stofbetræk forbedrer fin rengøring og desinfektion
Tekniske data
Produkttype Kedelbørste med Acme-tråd
Børstehår type Mellemstivhed
Farvekodet Nej
Håndtag Materiale Plast
Håndtag Type Acme tråd
Tip Type Fan Tip
Sterilitet Ikke steril
Plejevejledning Opbevares ved omgivende temperatur
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat efter anmodning
Farve Hvid
Oversigt Aflang kedelbørste
Diameter (engelsk) Børstehår 5,5''
Diameter (metrisk) børster 14 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Bruges til at rense bunden og siderne af afrundede kar
Til brug med (udstyr) STAH og STAEH serier håndtag
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Længde (engelsk) Pensel 7,5 tommer
Længde (metrisk) 19,1 cm
Længde (metrisk) børste 19 cm
Mængde 1 stk.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Størrelse 5,25 x 7,5 tommer.