Beskrivelse
Kræver
STAH eller STAEH serie håndtag
De Micronova Plastcylinder- og udstyrsbørster fås i to varianter med valgfri børstebetræk til fin rengøring og desinfektion. Cylinderbørsten er kuppelformet til små tanke, carboys, kanalarbejde og andre cylindre, valgfri brug med BRSC6-02 børstedæksel. Kedelbørsten er aflang formet til små tanke, carboys og andet produktionsudstyr, valgfri brug med BRSC6-41 børstebetræk.
- Lette, holdbare udstyrsbørster med polyesterbørster
- Ideel til små tanke, carboys, kanalarbejde og andre cylindre
- Fremstillet af FDA godkendte, BPA-frie basisharpikser
- Cylinder Brush er en rund/kuppelformet børste
- Kettle Brush er en aflang formet børste
- Børstebetræk fås til fin rengøring og desinfektion
- FDA godkendt til indirekte fødevarekontakt
- ACME gevind til fastgørelse til STA-seriens håndtag
- Tilgængelige stofbetræk forbedrer fin rengøring og desinfektion
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cylinderbørste med Acme-tråd |
| Børstehår type | Mellemstivhed |
| Farvekodet | Nej |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Håndtag Type | Acme tråd |
| Tip Type | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Plejevejledning | Opbevares ved omgivende temperatur |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Rundcylindret børste |
| Vis mere |