Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Plast splintsikre titreringsburetter
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Descripción
- Burette med splintsikker beklædning
- Justeret til Ex
- Burette lavet af borosilikatglas 3.3
- Splintfri, modstandsdygtig over for kemikalier
- Robust stativ
- Præcis udledningsstråle, der tillader meget fine dråber
- Dele i kontakt med mediet: PE, PP, naturgummi, borosilikatglas
- Hurtigt virkende burette med Schellbach striber baseret på Dr. Schillings design
- Plastbeklædning som øger modstanden mod brud og beskytter mod splinter
- Giver mulighed for præcis dosering og nøjagtig fintitrering med trykknappen eller mikroskruen og præcis udledning gennem udledningsstrålen
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Længde (metrisk) | 520 mm |
| Materiale | Plastbelagt borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Til brug med (applikation) | Præcis dosering og nøjagtig fintitrering |
| Højde (metrisk) | 520 mm |
| Præcision | ±0,045 |
| Type | Titrerende Buret |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido