Få mere at vide
Buerkle™ LaboPlast™ Plast splintsikre titreringsburetter
Artikelnummer. 11981501 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11981501 25 ml Hver
15591751 15 ml Hver
11991501 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11981501 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96953025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 DKK
    595.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.10 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Giver mulighed for præcis dosering og præcis fintitrering med trykknappen eller mikroskruen og præcis udledning gennem udledningsstrålen. Buerkle™ Titreringsburetter med Shatter Protection har en plastikbeklædning, som øger modstanden mod breaki
  • Burette med splintsikker beklædning
  • Justeret til Ex
  • Burette lavet af borosilikatglas 3.3
  • Splintfri, modstandsdygtig over for kemikalier
  • Robust stativ
  • Præcis udledningsstråle, der tillader meget fine dråber
  • Dele i kontakt med mediet: PE, PP, naturgummi, borosilikatglas
  • Hurtigt virkende burette med Schellbach striber baseret på Dr. Schillings design
  • Plastbeklædning som øger modstanden mod brud og beskytter mod splinter
  • Giver mulighed for præcis dosering og nøjagtig fintitrering med trykknappen eller mikroskruen og præcis udledning gennem udledningsstrålen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Plastbelagt borosilikatglas
Højde (metrisk) 65 cm
Inkluderer Opbevaringsflaske og dykrør, splitter-sikker beklædning, Schellbach-striber
Præcision 0.05 mm
Type Titrerende Buret
Certificeringer/compliance DIN