Få mere at vide
KD Scientific Plast sprøjte
Artikelnummer. 15104204
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
Tilslutningstype:
Luer Slip
Luer-lås
Luer-lås
Tuberculin Luer Slip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tilslutningstype unitSize
15104204 5 ml Luer-lås Pakke med 25
15174194 1 ml Tuberculin Luer Slip Pakke med 25
15194194 3 ml Luer-lås Pakke med 25
15134204 10 ml Luer-lås Pakke med 25
15114204 20 ml Luer-lås Pakke med 25
15124204 30 ml Luer-lås Pakke med 25
15154204 3 ml Luer Slip Pakke med 25
15164204 5 ml Luer Slip Pakke med 25
15174204 10 ml Luer Slip Pakke med 25
15184204 20 ml Luer Slip Pakke med 25
15194204 30 ml Luer Slip Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15104204 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 780852
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomisk og til engangsbrug, tilgængelig i størrelser fra 1 cc til 50 cc, Luer Slip (LS) eller Luer Lock (LL) spids
  • En ny serie af sterile engangssprøjter i plast til alle videnskabelige anvendelser
  • Norm-ject sprøjter er den ideelle løsning til enhver situation
  • Deres unikke todelte system er latexfrit og indeholder ingen silikonesmøremiddel eller gummi
Tekniske data
Materiale Polyethylen (stempel)
Nålemåler Ingen nål inkluderet
Latex fri Ja
Produkttype sprøjte
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 5 ml
Til brug med (udstyr) KD Scientific Sprøjtepumper
Tilslutningstype Luer-lås
Uddannet Ja