Få mere at vide
Epredia™ Plastic Staining Dish and Cover
Artikelnummer. 12593587 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Løsningskapacitet:
250 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Løsningskapacitet unitSize
12593587 250 ml Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 12593587 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 195
Holds up to 250 mL of solution with a fully loaded staining rack.
Staining Dish 195:
  • Holds up to 250 mL of solution with a fully loaded staining rack
  • Made from microwavable (up to 5 min.) plastic
  • Inside dimensions of 3.7 x 3.1 x 1.9 in. (94 x 81 x 49 mm)
  • Includes plastic lid
Note:
For Staining Rack, see 12607726.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dybde (engelsk) Indvendig 1.9 in.
Dybde (metrisk) Indvendig 49 mm
Fad Materiale Microwavable (up to 5 min.) plastic
Inkluderer Plastic Staining Dish and Cover
Længde (engelsk) Indvendig 3.7 in.
Længde (metrisk) Indvendig 94 mm
Bredde (engelsk) Indvendig 3.1 in.
Bredde (metrisk) Indvendig 81 mm
Oversigt Plastic Staining Dish and Cover
Løsningskapacitet 250 ml