Få mere at vide
Micronova™ Plastskraber
Artikelnummer. p-7203103 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Materiale:
Gummi klinge, polypropylen ramme
Skumblad, polypropylenramme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13147606
Brand: Micronova™ SQDB24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse holdbart konstruerede gummiskraber er lavet med en polypropylenramme og et valg af enten massiv gummi eller dobbelt skumblade til brug i vaske- og produktionsområder. Designet med en ACME gevindtilslutning til brug med de fleste gevindskårne plastikhåndtag.
De Micronova Plastskraber rengør nemt glatte eller ujævne overflader og minimerer forureningsområder ved at reducere snavs og bakterievækst. Designet til brug med STAH eller STAEH serie plasthåndtag. Fås i en række forskellige farver.
  • Slidstærkt konstruerede gummiskraber af polypropylen
  • Vælg mellem klinger i massiv gummi eller dobbelt skum
  • Fremragende til brug på glatte overflader og ujævne gulvoverflader
  • Forhindrer farlige gnister ved oprensning af brændbare væsker
  • Fås i 18 og 24 tommer (45 og 60 cm) bredder
  • Brug med STAH eller STAEH håndtag for en sikker pasform
  • Vil ikke ruste
Tekniske data
Produkttype Squeegee, ACME gevindende
Farve Blå
Indhold og opbevaring Opbevares køligt, tørt, når det ikke er i brug.
Dimensioner (L x B) 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 tommer)
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rabber til gulve, vægge og vinduer
Til brug med (udstyr) STA-seriens plastikhåndtag
Materiale Skumblad, polypropylenramme
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm