Få mere at vide
Beschreibung
Micronova Plastikskraberne rengør nemt glatte eller ujævne overflader og minimerer forurening ved at reducere snavs og bakterievækst. Designet til brug med STAH- eller STAEH-seriens plastikhåndtag. Fås i flere farver.
- Holdbart konstruerede polypropylen-skrabere
- Valg mellem solide gummiblade eller dobbeltskumblade
- Fremragende til brug på glatte overflader og ujævne gulve
- Forhindrer farlige gnister ved rengøring af brandfarlige væsker
- Fås i 18 og 24 tommer (45 og 60 cm) bredder
- Brug med STAH- eller STAEH-håndtag for en sikker pasform
- Ruster ikke
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Squeegee, ACME gevindende |
| Farve | Mørkeblå |
| Indhold og opbevaring | Opbevares køligt, tørt, når det ikke er i brug. |
| Dimensioner (L x B) | 61 x 5,1 cm (24 x 2 tommer) |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Rabber til gulve, vægge og vinduer |
| Til brug med (udstyr) | STA-seriens plastikhåndtag |
| Materiale | Gummiklinge, polypropylenramme |
| Bredde (engelsk) | 2'' |
| Bredde (metrisk) | 5.1 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?