Få mere at vide
Micronova™ Plastskraber
Artikelnummer. 13197606 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Mørkeblå
Mørkegrøn
Rød
Materiale:
Gummi klinge, polypropylen ramme
Gummiklinge, polypropylenramme
Skumblad, polypropylenramme
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale Pakningsstørrelse
13197606 Gul Skumblad, polypropylenramme Hver
13147606 Blå Skumblad, polypropylenramme Hver
13157606 Grøn Skumblad, polypropylenramme Hver
13167606 Rød Skumblad, polypropylenramme Hver
13177606 Hvid Skumblad, polypropylenramme Hver
32236941 Mørkeblå Gummiklinge, polypropylenramme -
32236927 Mørkegrøn Gummiklinge, polypropylenramme -
13187606 Hvid Gummi klinge, polypropylen ramme Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13197606 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SQYE24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 DKK
    538.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.97 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Disse holdbart konstruerede gummiskraber er lavet med en polypropylenramme og et valg af enten massiv gummi eller dobbelt skumblade til brug i vaske- og produktionsområder. Designet med en ACME gevindtilslutning til brug med de fleste gevindskårne plastikhåndtag.
De Micronova Plastskraber rengør nemt glatte eller ujævne overflader og minimerer forureningsområder ved at reducere snavs og bakterievækst. Designet til brug med STAH eller STAEH serie plasthåndtag. Fås i en række forskellige farver.
  • Slidstærkt konstruerede gummiskraber af polypropylen
  • Vælg mellem klinger i massiv gummi eller dobbelt skum
  • Fremragende til brug på glatte overflader og ujævne gulvoverflader
  • Forhindrer farlige gnister ved oprensning af brændbare væsker
  • Fås i 18 og 24 tommer (45 og 60 cm) bredder
  • Brug med STAH eller STAEH håndtag for en sikker pasform
  • Vil ikke ruste
Tekniske data
Produkttype Squeegee, ACME gevindende
Farve Gul
Indhold og opbevaring Opbevares køligt, tørt, når det ikke er i brug.
Dimensioner (L x B) 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 tommer)
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Rabber til gulve, vægge og vinduer
Til brug med (udstyr) STA-seriens plastikhåndtag
Materiale Skumblad, polypropylenramme
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm