Få mere at vide
Micronova™ Plastskraber
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Materiale:
Gummi klinge, polypropylen ramme
Skumblad, polypropylenramme
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Micronova Plastskraber rengør nemt glatte eller ujævne overflader og minimerer forureningsområder ved at reducere snavs og bakterievækst. Designet til brug med STAH eller STAEH serie plasthåndtag. Fås i en række forskellige farver.
- Slidstærkt konstruerede gummiskraber af polypropylen
- Vælg mellem klinger i massiv gummi eller dobbelt skum
- Fremragende til brug på glatte overflader og ujævne gulvoverflader
- Forhindrer farlige gnister ved oprensning af brændbare væsker
- Fås i 18 og 24 tommer (45 og 60 cm) bredder
- Brug med STAH eller STAEH håndtag for en sikker pasform
- Vil ikke ruste
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Squeegee, ACME gevindende |
| Farve | Hvid |
| Indhold og opbevaring | Opbevares køligt, tørt, når det ikke er i brug. |
| Dimensioner (L x B) | 61 x 3,8 cm (24 x 1,5 tommer) |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Rabber til gulve, vægge og vinduer |
| Til brug med (udstyr) | STA-seriens plastikhåndtag |
| Materiale | Skumblad, polypropylenramme |
| Bredde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 3.8 cm |