Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Sikkerhedskniv i plastik
Artikelnummer. 17738977
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
17738977 Gul
1 options
Artikelnummer. 17738977 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. EZ3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2944.73 DKK
    2427.43 DKK / Pakke med 50
    Spare 517.30 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
EZ-3 er en letvægts sikkerhedskniv med automatisk bladtilbagetrækning. Det giver således et højt sikkerhedsniveau.
  • På grund af plastlegemet er det særligt økonomisk.
  • Udskiftning af bladet er meget nemt, og knivskaftet kan åbnes helt for rengøring.
  • Ekstra blade kan gemmes væk i knivskaftet.
  • Kort klingelængde, derfor velegnet til lette skæreaktiviteter.
  • Kniv i klart synlig gul
Tekniske data
Produkttype Spring Back sikkerhedskniv
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Farve Gul