Beskrivelse
Ideel til sikker forsendelse og opbevaring af objektglas.
- Polypropylenbeskyttere holder en standard (25 x 75 mm og 1 x 3 tommer) glide sikkert
- Store, let at sikre trykknapper til sikker opbevaring af værdifulde dias
- Naturfarvet plast for nem identifikation og mærkning
- Engangs, men alligevel robust
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektglasholder |
| Slidekapacitet | 1 |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | 1 sted |
| Dimensioner (L x B x H) | 3,3 x 1,6 x 0,2 tommer |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring eller forsendelse |
| Til brug med (udstyr) | Standard mikroskopobjektglas (25 x 75 mm eller 1 x 3 tommer) |
| Materiale | Plast |
| Mængde | 50 Pk. |