Få mere at vide
Epredia™ Plast skydemapper
Artikelnummer. 12698326 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12698326 Grå Pakke med 10
12668326 Blå Pakke med 10
12688326 Grøn Pakke med 10
12608336 Hvid Pakke med 10
12618336 Gul Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12698326 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B1001200GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2735.00 DKK
    2285.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 450.00 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Farvekode nemt dine dias med disse slide-mapper i plastik, der fås i en række forskellige farver.
  • Kan holde op til 20 175 x 26 mm (3" x 1") slides for nem opbevaring
  • Gennemsigtig top for nem identifikation af indholdet
Bemærk venligst: Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Enheden holder 20 Slides
Længde (engelsk) Slide 3 tommer
Længde (metrisk) slæde 75 mm
Materiale Plast
Stabelbar Ja
Bredde (engelsk) Slide 1 tomme
Bredde (metrisk) Slide 26 mm