Få mere at vide
Epredia™ Plast skydemapper
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blue
Gray
Green
Hvid
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Hold up to 20 175 x 26mm (3" x 1") slides for convenient storage
- Transparent top for easy identification of contents
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Yellow |
| Enheden holder | 20 Slides |
| Længde (engelsk) Slide | 3 in. |
| Længde (metrisk) slæde | 75 mm |
| Materiale | Plastic |
| Stabelbar | Yes |
| Bredde (engelsk) Slide | 1 in. |
| Bredde (metrisk) Slide | 26 mm |