Få mere at vide
Epredia™ Plast skydekasser
Artikelnummer. 16499803 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Rød
Slidekapacitet:
25
50
100
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Slidekapacitet Pakningsstørrelse
16499803 Rød 25 Hver
12628336 Hvid 25 Hver
12638336 Rød 25 Pakke med 25
12648336 Blå 25 Hver
12658336 Hvid 50 Hver
16409813 Rød 50 -
12668336 Rød 50 Pakke med 50
12678336 Blå 50 Hver
16419813 Hvid 100 Hver
12698336 Rød 100 Pakke med 100
16429813 Rød 100 -
16439813 Blå 100 -
12559986 Blå 100 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 16499803 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. B1781
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opbevar mange dias på lidt plads med disse holdbare æsker.
  • Holdbar ABS-plastikkonstruktion og indvendig korkbeklædning beskytter glid
  • Opbevar og beskyt 25, 50 eller 100 objektglas
  • Indekskort passer i låget til at optage diastitler
  • Nummererede åbninger på kassen svarer til lågindekset for at opretholde organisationen
  • Låg adskilt fra 25- og 50-slide-bokse for nem opbevaring og genfinding
  • Fås i rød, hvid eller blå for farvekodning eller æstetisk præference
  • 50-skyder boks åbner og lukker ved hjælp af en plastiklås; 100-skyder æske har et hængslet låg med metallås
Dimensioner (lukket)
25-Slide Box: 5,5in.x 3,375in.x 1,25in. (9.5x 8.3x 3,8 cm)
50-Slide Box: 8,25in.x 3,375in.x 1,25in. (21x 8.5x 3 cm)
100-Slide Box: 8,25in. x 6,375in. x 1,25in. (21 x 16 x 3 cm)
Bemærk venligst: Tilgængeligheden kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Slidekapacitet 25
Farve Rød
Oversigt 25 dias boks; Rød
Enheden holder 25, 48, 50 dias
Dimensioner (L x B x H) 5,5 x 3,375 x 1,25 tommer. (9,5 x 8,3 x 3,8 cm)
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Højde (metrisk) 3.8 cm
Længde (engelsk) 5,5''
Længde (metrisk) 9.5 cm
Materiale ABS-plast
Bredde (engelsk) 3.375 tommer.
Bredde (metrisk) 8.3 cm