Få mere at vide
Epredia™ Plast skydekasser
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Red
White
Slidekapacitet:
25
50
100
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Durable ABS plastic construction and internal cork lining safeguards slides
- Store and protect 25, 50 or 100 slides
- Index card fits in lid to record slide titles
- Numbered slots on box correspond to lid index to maintain organization
- Lids separate from 25- and 50-slide boxes for easy storage and retrieval
- Available in red, white or blue for color-coding or aesthetic preference
- 50-slide box opens and shuts using a plastic latch; 100-slide box has a hinged lid with a metal clasp
Dimensions (closed)
25-Slide Box: 5.5" × 3.375" × 1.25" (9.5 × 8.3 × 3.8cm)
50-Slide Box: 8.25" × 3.375" × 1.25" (21 × 8.5 × 3cm)
100-Slide Box: 8.25" x 6.375" x 1.25" (21 x 16 x 3cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Slidekapacitet | 100 |
| Farve | White |
| Oversigt | 100 Slide box; White |
| Enheden holder | 25, 48, 50 Slides |
| Dimensioner (L x B x H) | 8.25 x 6.375 x 1.25 in. (21 x 16 x 3.8 cm) |
| Højde (engelsk) | 1.25 in. |
| Højde (metrisk) | 3.8 cm |
| Længde (engelsk) | 8.25 in. |
| Længde (metrisk) | 21 cm |
| Materiale | ABS Plastic |
| Vis mere |