Få mere at vide
Epredia™ Plast skydekasser
Shop alle Epredia produkter
Farve:
Blå
Hvid
Rød
Red
White
Slidekapacitet:
25
50
100
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
- Holdbar ABS-plastikkonstruktion og indvendig korkbeklædning beskytter glid
- Opbevar og beskyt 25, 50 eller 100 objektglas
- Indekskort passer i låget til at optage diastitler
- Nummererede åbninger på kassen svarer til lågindekset for at opretholde organisationen
- Låg adskilt fra 25- og 50-slide-bokse for nem opbevaring og genfinding
- Fås i rød, hvid eller blå for farvekodning eller æstetisk præference
- 50-skyder boks åbner og lukker ved hjælp af en plastiklås; 100-skyder æske har et hængslet låg med metallås
Dimensioner (lukket)
25-Slide Box: 5,5in.x 3,375in.x 1,25in. (9.5x 8.3x 3,8 cm)
50-Slide Box: 8,25in.x 3,375in.x 1,25in. (21x 8.5x 3 cm)
100-Slide Box: 8,25in. x 6,375in. x 1,25in. (21 x 16 x 3 cm)
Tekniske data
Tekniske data
Slidekapacitet | 50 |
Farve | Hvid |
Oversigt | 50 dias boks; Hvid |
Enheden holder | 25, 48, 50 dias |
Dimensioner (L x B x H) | 8,25 x 3,375 x 1,25 tommer. (21 x 8,3 x 3,8 cm) |
Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
Højde (metrisk) | 3.8 cm |
Længde (engelsk) | 8,25 tommer. |
Længde (metrisk) | 21 cm |
Materiale | ABS-plast |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Plast skydekasser >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion