Få mere at vide
MilliporeSigma™ Plastic Silica Gel 60 Plate with F254 Coating
Artikelnummer. 15884680
Skift visning
Mængde:
50 Units/Pk.
Artikelnummer. Mængde
15884680 50 Units/Pk.
1 options
Artikelnummer. 15884680 Leverandør MilliporeSigma™ Leverandørnr. 1057500001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Used for thin layer chromatography applications
  • Combination of silica gel 60, addition of polymeric binder
  • Adherent hard surface that will not crack or blister
  • Coated with fluorescent indicator F254
  • Layer thickness: 140 to 240μm
  • Pore Volume: 0.74 to 0.84mL/g
  • Size: 4 x 8cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Materiale Plastic
Mængde 50 Units/Pk.
Type Silica Gel
Til brug med (applikation) Thin Layer Chromatography
Opbevaringskrav Room temperature