Få mere at vide
De Buyer™ Plastskrabere
Artikelnummer. 11968399
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
11968399 Hver
1 options
Artikelnummer. 11968399 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 4858.00N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85 DKK
    14.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.97 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ordreinfo
Form
Tekniske data
Produkttype Skraber
Materiale Plast
Til brug med (applikation) Til hjørner (skrabning), skæring af dej eller til at fjerne et halvkompakt til kompakt præparat fra en beholder, til påfyldning af konditorsprøjteposer.
Længde (metrisk) 150 mm
Mængde Hver
Form Flade og afrundede kanter
Bredde (metrisk) 110 mm