Få mere at vide
Grant Instruments™ Plastpumpestik
Til brug med (udstyr):
Passer til 15 mm dia. Slange
Passer til 9 mm dia. Slange
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udskiftning af plastpumpens indløbs-/udløbsstik
- Temperaturområde: -50 til 200 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Passer til 15 mm dia. Slange |
| Temperaturområde | -50 °C til +200 °C |
| Type | Pumpestik |
| Materiale | Plast |