Få mere at vide
Grant Instruments™ Plastpumpestik
Artikelnummer. 15132595
Til brug med (udstyr):
Passer til 15 mm dia. Slange
Passer til 9 mm dia. Slange
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15132595
Brand: Grant Instruments™ PM6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indløbs-/udgangsstik i plast til brug med Grant kølebade og varmecirkulatorer
  • Udskiftning af plastpumpens indløbs-/udløbsstik
  • Temperaturområde: -50 til 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Passer til 9 mm dia. Slange
Temperaturområde -50 °C til +200 °C
Type Pumpestik
Materiale Plast