Få mere at vide
Fisherbrand™ Plast PP sprøjter, Luer Slip
Artikelnummer. 12911031 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12911031 5 mL Pakke med 100
12951031 20 mL Pakke med 100
12991021 2 mL Pakke med 100
12931031 10 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12911031
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
HPLC-certificerede, ikke-sterile engangssprøjter lavet af opløsningsmiddel robust polypropylen
  • Engangssprøjte i plast
  • Polypropylen
  • Luer Slip
  • Todelt, helt plastikkonstruktion eliminerer behovet for gummi- eller syntetiske stempelpakninger
  • Der kræves ingen silikone eller oliesmøremiddel i tønden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 5 mL
Tilslutningstype Luer Slip