Få mere at vide
Fisherbrand™ Plast PP todelte sprøjter, Luer Lock
Artikelnummer. p-7113855 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12921031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
HPLC-certificerede, ikke-sterile, todelte engangssprøjter lavet af opløsningsmiddel robust polypropylen.
  • Engangssprøjte i plast
  • Polypropylen
  • Luer-lås
  • Todelt, helt plastikkonstruktion eliminerer behovet for gummi- eller syntetiske stempelpakninger
  • Der kræves ingen silikone eller oliesmøremiddel i tønden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 10 mL
Tilslutningstype Luer-lås