Få mere at vide
Buerkle™ Plast pulver tragte
Artikelnummer. p-8002443 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diameter (metrisk) stilk:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11971491
Brand: Buerkle™ 96060080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pulvertragt til sikker påfyldning af beholdere. 9606-0240 med fin sigte af fosfor-bronze (ikke til brug med fødevarer).
  • Fremstillet af PP/PE
  • Til sikker påfyldning af pulvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 80 mm
Diameter (metrisk) stilk 21 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til Fødevarer