Få mere at vide
Buerkle™ Plast pulver tragte
Artikelnummer. 11971491 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diameter (metrisk) stilk:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk unitSize
11971491 80 mm 21 mm -
10641153 100 mm 22 mm -
10020042 150 mm 28 mm -
10085091 253 mm 50 mm Hver
10091862 350 mm 65 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11971491 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96060080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pulvertragt til sikker påfyldning af beholdere. 9606-0240 med fin sigte af fosfor-bronze (ikke til brug med fødevarer).
  • Fremstillet af PP/PE
  • Til sikker påfyldning af pulvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 80 mm
Diameter (metrisk) stilk 21 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Til Fødevarer