Få mere at vide
Buerkle™ Plast pulver tragte
Artikelnummer. 10641153 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diameter (metrisk) stilk:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Pakningsstørrelse
10641153 100 mm 22 mm -
11971491 80 mm 21 mm -
10020042 150 mm 28 mm -
10085091 253 mm 50 mm Hver
10091862 350 mm 65 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10641153 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 96060100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.65 DKK
    24.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 1.80 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pulvertragt til sikker påfyldning af beholdere. 9606-0240 med fin sigte af fosfor-bronze (ikke til brug med fødevarer).
  • Fremstillet af PP/PE
  • Til sikker påfyldning af pulvere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Kapacitet (metrisk) 228 mL
Diameter (metrisk) stilk 22 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 110 mm
Farve Translucent
Til brug med (applikation) Til Fødevarer
Længde (metrisk) stilk 52 mm
Kapacitet (engelsk) 7.71 oz.
Højde (engelsk) 4.33 in.
Længde (engelsk) Stængel 2.05 in.
Produkttype Filling Funnel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.