Få mere at vide
Buerkle™ Plast pulver tragte
Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
100 mm
150 mm
253 mm
350 mm
Diameter (metrisk) stilk:
21 mm
22 mm
28 mm
50 mm
65 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af PP/PE
- Til sikker påfyldning af pulvere
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 350 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 65 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Til Fødevarer |