Beskrivelse
- Fremstillet af PP/PE
- Til sikker påfyldning af pulvere
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 800 mL |
| Diameter (metrisk) stilk | 28 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 138 mm |
| Farve | Translucent |
| Til brug med (applikation) | Til Fødevarer |
| Længde (metrisk) stilk | 22 mm |
| Kapacitet (engelsk) | 27.05 oz. |
| Højde (engelsk) | 5.43 in. |
| Vis mere |