Få mere at vide
Sampling Systems™ Plast pulver tragte
Artikelnummer. 15899411 Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15899411
Brand: Sampling Systems™ 8023P100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse plastpulvertragte er ideelle til at fylde pulver i tromler, beholdere eller fustager.
  • Fremstillet af enten PP eller HDPE
  • Sprækkefri
  • Fås i en række diameterstørrelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 100 mm
Diameter (metrisk) stilk 26mm
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Lægning af pulver i beholdere