Få mere at vide
Sampling Systems™ Plast pulver tragte
Shop alle Sampling Systems produkter
Diameter (metrisk) Øverst:
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af enten PP eller HDPE
- Sprækkefri
- Fås i en række diameterstørrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 150 mm |
| Diameter (metrisk) stilk | 30mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Lægning af pulver i beholdere |